3-Methylbenzoesäureanhydrid ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
H32739.03
H32739.06
H32739.03EA
31.9
EUR
H32739.03
H32739.06
3-Methylbenzoesäureanhydrid ≥97%
3-Methylbenzoic anhydride
Purity: 97%
CAS No.: 21436-44-2
Molecular Formula: C16H14O3
Formula Weight: 254.29
Melting Point: 66-70°
MDL No.: MFCD00048083
Formel:
C₁₆H₁₄O₃ Schmelzpunkt: 66…70 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00048083 CAS-Nummer: 21436-44-2 |