Methyl-2-amino-4,5,6,7-tetrahydro-1-benzothiophene-3-carboxylate 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Methyl 2-amino-4,5,6,7-tetrahydrobenzo[b]thiophene-3-carboxylate
H32755.06
H32755.14
H32755.06EA
68
EUR
H32755.06
H32755.14
Methyl-2-amino-4,5,6,7-tetrahydro-1-benzothiophene-3-carboxylate 98%
Methyl-2-amino-4,5,6,7-tetrahydro-1-benzothiophene-3-carboxylate
Purity: 98%
CAS No.: 108354-78-5
Molecular Formula: C10H13NO2S
Formula Weight: 211.28
Melting Point: 126-129°
MDL No.: MFCD00130099
Formel:
C₁₀H₁₃NO₂S Molecular Weight: 211.28 g/mol Schmelzpunkt: 126…129 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00130099 CAS-Nummer: 108354-78-5 |