3,5-Di-tert-butylanilin ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
H32768.03
H32768.03EA
125
EUR
H32768.03
3,5-Di-tert-butylanilin ≥97%
3,5-Di-tert-butylanilin
Purity: 97%
CAS No.: 2380-36-1
Molecular Formula: C14H23N
Formula Weight: 205.35
Melting Point: 54-57°
MDL No.: MFCD00134096
Formel:
C₁₄H₂₃N Schmelzpunkt: 54…57 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00134096 CAS-Nummer: 2380-36-1 EINECS: 219-173-0 |