6-Hydroxy-1-tetralon ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
H32840.06
H32840.06EA 69.6 EUR
H32840.06
6-Hydroxy-1-tetralon ≥97%
6-Hydroxy-1-tetralon
Purity: 97% CAS No.: 3470-50-6 Molecular Formula: C10H10O2 Formula Weight: 162.19 Melting Point: 154-157° MDL No.: MFCD00156670
Formel: C₁₀H₁₀O₂
Molecular Weight: 162.19 g/mol
Schmelzpunkt: 154…157 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00156670
CAS-Nummer: 3470-50-6