6-Fluor-3-formylchromon ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
6-Fluorochromone-3-carboxaldehyde, 6-Fluoro-4-oxo-4H-chromene-3-carbaldehyde
H32857.03
H32857.03EA
26.7
EUR
H32857.03
6-Fluor-3-formylchromon ≥97%
6-Fluor-3-formylchromon
Purity: 97%
CAS No.: 69155-76-6
Molecular Formula: C10H5FO3
Formula Weight: 192.15
Melting Point: 155-160°
MDL No.: MFCD00139060
Formel:
C₁₀H₅FO₃ Molecular Weight: 192,15 g/mol Schmelzpunkt: 155…160 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00139060 CAS-Nummer: 69155-76-6 |