Ethyl-2-fluoroisobutyrate 97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Ethyl 2-fluoro-2-methylpropanoate
H32931.06
H32931.06EA
121
EUR
H32931.06
Ethyl-2-fluoroisobutyrate 97%
Ethyl-2-fluoroisobutyrate
Purity: 97%
CAS No.: 55816-69-8
Molecular Formula: C6H11FO2
Formula Weight: 134.15
Boiling Point: 122-126°
UN No.: UN1992
MDL No.: MFCD08062432
Formel:
C₆H₁₁FO₂ Molecular Weight: 134,15 g/mol Siedepunkt: 122…126 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08062432 CAS-Nummer: 55816-69-8 ADR: 3,III |