Methyl-1H-indazol-6-carboxylat 95%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: Methyl 1H-indazole-6-carboxylate, Indazole-6-carboxylic acid methyll ester, Methyl Indazole-6-carboxylate
H32933.03
H32933.03EA 141 EUR
H32933.03
Methyl-1H-indazol-6-carboxylat 95%
Methyl-1H-indazol-6-carboxylat
Purity: 95% CAS No.: 170487-40-8 Molecular Formula: C9H8N2O2 Formula Weight: 176.17 Melting Point: 142-144° MDL No.: MFCD07371612
Formel: C₉H₈N₂O₂
Molecular Weight: 176,17 g/mol
Schmelzpunkt: 142…144 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07371612
CAS-Nummer: 170487-40-8