3,5-Bis(trifluormethyl)phenylhydrazin Hydrochlorid ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
H32975.06
H32975.06EA 70.3 EUR
H32975.06
3,5-Bis(trifluormethyl)phenylhydrazin Hydrochlorid ≥98%
3,5-Bis(trifluormethyl)phenylhydrazin Hydrochlorid
Purity: 98% CAS No.: 502496-23-3 Molecular Formula: C8H6F6N2.HCl Formula Weight: 280.60 Melting Point: ca 208° dec. MDL No.: MFCD03094165
Formel: C₈H₇ClF₆N₂
Molecular Weight: 280,60 g/mol
Schmelzpunkt: ∼ 208 °C (Zersetzung)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03094165
CAS-Nummer: 502496-23-3