2-Fluor-6-methoxypyridin ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
H32994.03
H32994.03EA
127
EUR
H32994.03
2-Fluor-6-methoxypyridin ≥97%
2-Fluoro-6-methoxypyridine
Purity: 97%
CAS No.: 116241-61-3
Molecular Formula: C6H6FNO
Formula Weight: 127.12
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD09998161
Formel:
C₆H₆FNO Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09998161 CAS-Nummer: 116241-61-3 ADR: 3,III |