5-Hydroxynicotinonitrile 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
H33006.MD
H33006.03
H33006.MDEA
81.1
EUR
H33006.MD
H33006.03
5-Hydroxynicotinonitrile 97%
5-Hydroxynicotinonitrile
Purity: 97%
CAS No.: 152803-24-2
Molecular Formula: C6H4N2O
Formula Weight: 120.11
Melting Point: 213-217°
UN No.: UN3439
MDL No.: MFCD11044307
Formel:
C6H4N2O Schmelzpunkt: 213…217 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11044307 CAS-Nummer: 152803-24-2 ADR: 6.1,III |