5-(4-Methylphenyl)thiazolo[2,3-c]-1,2,4-triazole-3-thiol 96%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
H33012.ME
H33012.MEEA 103 EUR
H33012.ME
5-(4-Methylphenyl)thiazolo[2,3-c]-1,2,4-triazole-3-thiol 96%
5-(4-Methylphenyl)thiazolo[2,3-c]-1,2,4-triazole-3-thiol
Purity: 96% CAS No.: 500112-74-3 Molecular Formula: C11H9N3S2 Formula Weight: 247.34 Melting Point: 194-195° MDL No.: MFCD06254379
Formel: C₁₁H₉N₃S₂
Molecular Weight: 247,34 g/mol
Schmelzpunkt: 194…195 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06254379
CAS-Nummer: 500112-74-3