3-(4-Chloro-3-methylphenyl)propionic acid 96%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
H33072.ME
H33072.MEEA
142
EUR
H33072.ME
3-(4-Chloro-3-methylphenyl)propionic acid 96%
3-(4-Chloro-3-methylphenyl)propionic acid
Purity: 96%
CAS No.: 1086386-05-1
Molecular Formula: C10H11ClO2
Formula Weight: 198.65
Melting Point: 88-92°
MDL No.: MFCD11655590
Formel:
C₁₀H₁₁ClO₂ Schmelzpunkt: 88…92 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11655590 CAS-Nummer: 1086386-05-1 |