2,1,3-Benzothiadiazol-5-carbonsäure ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
H33095.MD H33095.03 H33095.06
H33095.MDEA 60.6 EUR
H33095.MD H33095.03 H33095.06
2,1,3-Benzothiadiazol-5-carbonsäure ≥97%
2,1,3-Benzothiadiazole-5-carboxylic acid
Formel: C₇H₄N₂O₂S
Schmelzpunkt: 228…230 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01647555
CAS-Nummer: 16405-98-4