6-Chlorimidazo[1,2-a]pyridin ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
H33234.03 H33234.06
H33234.03EA 24.8 EUR
H33234.03 H33234.06
6-Chlorimidazo[1,2-a]pyridin ≥97%
6-Chlorimidazo[1,2-a]pyridin
Formel: C₇H₅ClN₂
Schmelzpunkt: 80…82 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD05663807
CAS-Nummer: 6188-25-6