Coumarin 334 96%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
H33332.ME
H33332.MEEA
71.9
EUR
H33332.ME
Coumarin 334 96%
Coumarin 334
Purity: 96%
CAS No.: 55804-67-6
Molecular Formula: C25H24N2O4S
Formula Weight: 448.53
Melting Point: 176-181°
UN No.: UN2811
MDL No.: MFCD00051336
Formel:
C₁₇H₁₇NO₃ Schmelzpunkt: 176…181 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00051336 CAS-Nummer: 55804-67-6 EINECS: 259-826-7 ADR: 6.1,III |