3-Amino-5-brom-1H-indazol 97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
5-Bromo-1H-indazol-3-amine
H33351.03
H33351.03EA
45.4
EUR
H33351.03
3-Amino-5-brom-1H-indazol 97%
3-Amino-5-bromo-1H-indazole
Formel:
C₇H₆BrN₃ Molecular Weight: 212,05 g/mol Schmelzpunkt: 171…174 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03426696 CAS-Nummer: 61272-71-7 |