3-Brom-4-fluor-5-iodbenzaldehyd ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
H33441.03
H33441.03EA 132 EUR
H33441.03
3-Brom-4-fluor-5-iodbenzaldehyd ≥97%
3-Bromo-4-fluoro-5-iodobenzaldehyde
Formel: C₇H₃BrFIO
Molecular Weight: 328,90 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD20486165
CAS-Nummer: 1356113-37-5