4-Bromo-1-methyl-1H-pyrazole-3-carbaldehyde 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-Bromo-1-methyl-1H-pyrazole-3-carboxaldehyde
H33484.06
H33484.06EA 254 EUR
H33484.06
4-Bromo-1-methyl-1H-pyrazole-3-carbaldehyde 97%
4-Bromo-1-methyl-1H-pyrazole-3-carbaldehyde
Purity: 97% CAS No.: 287917-96-8 Molecular Formula: C5H5BrN2O Formula Weight: 189.01 Melting Point: 69-71° MDL No.: MFCD00103235
Formel: C₅H₅BrN₂O
Molecular Weight: 189,02 g/mol
Schmelzpunkt: 69…71 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00103235
CAS-Nummer: 287917-96-8