4-Nitrophthalonitril ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
H33546.03
H33546.09
H33546.03EA
15.5
EUR
H33546.03
H33546.09
4-Nitrophthalonitril ≥97%
4-Nitrophthalonitril
Purity: 97%
CAS No.: 31643-49-9
Molecular Formula: C8H3N3O2
Formula Weight: 173.13
Melting Point: 136-137°
MDL No.: MFCD00040301
Formel:
C₈H₃N₃O₂ Schmelzpunkt: 136…137 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00040301 CAS-Nummer: 31643-49-9 EINECS: 250-748-9 |