2,4,6-Triphenoxy-1,3,5-triazin 96%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
H33572.18
H33572.18EA 142 EUR
H33572.18
2,4,6-Triphenoxy-1,3,5-triazin 96%
2,4,6-Triphenoxy-1,3,5-triazine
Purity: 96% CAS No.: 1919-48-8 Molecular Formula: C21H15N3O3 Formula Weight: 357.36 Melting Point: 235-236° MDL No.: MFCD00006048
Formel: C₂₁H₁₅N₃O₃
Schmelzpunkt: 235…236 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006048
CAS-Nummer: 1919-48-8
EINECS: 217-644-5