3-(3-Chloro-4-fluorophenyl)propionic acid 96%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
H33592.03
H33592.06
H33592.03EA
55.7
EUR
H33592.03
H33592.06
3-(3-Chloro-4-fluorophenyl)propionic acid 96%
3-(3-Chloro-4-fluorophenyl)propionic acid
Purity: 96%
CAS No.: 881190-93-8
Molecular Formula: C9H8ClFO2
Formula Weight: 202.61
Melting Point: 56-59°
MDL No.: MFCD04116056
Formel:
C₉H₈ClFO₂ Schmelzpunkt: 56…59 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04116056 CAS-Nummer: 881190-93-8 |