5-Nitrobenzo[d]thiazole 96%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
H33594.03
H33594.03EA 66.9 EUR
H33594.03
5-Nitrobenzo[d]thiazole 96%
5-Nitrobenzo[d]thiazole
Purity: 96% CAS No.: 2942-07-6 Molecular Formula: C7H4N2O2S Formula Weight: 180.18 Melting Point: 157-162° MDL No.: MFCD00085891
Formel: C7H4N2O2S
Molecular Weight: 180,18 g/mol
Schmelzpunkt: 157…162 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00085891
CAS-Nummer: 2942-07-6