(R)-(-)-4-Fluorostyrene oxide ≥98%, ee 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
H33603.06
H33603.06EA 395 EUR
H33603.06
(R)-(-)-4-Fluorostyrene oxide ≥98%, ee 98%
(R)-(-)-4-Fluorostyrene oxide
Purity: 98+% CAS No.: 134356-73-3 Molecular Formula: C8H7FO Formula Weight: 138.14 Refractive Index: 1.5087 Boiling Point: 92/14mm UN No.: UN1992 MDL No.: MFCD03788740
Formel: C₈H₇FO
Molecular Weight: 138,14 g/mol
Siedepunkt: 92 °C (14 mmHg)
Dichte: 1,17
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03788740
CAS-Nummer: 134356-73-3
ADR: 3,III