2-(Trifluoromethyl)quinoline 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
H33740.MD
H33740.MDEA
64.2
EUR
H33740.MD
2-(Trifluoromethyl)quinoline 97%
2-(Trifluoromethyl)quinoline
Purity: 97%
CAS No.: 347-42-2
Molecular Formula: C10H6F3N
Formula Weight: 197.16
Melting Point: 59-62°
MDL No.: MFCD01862002
Formel:
C₁₀H₆F₃N Schmelzpunkt: 59…62 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01862002 CAS-Nummer: 347-42-2 |