2-Methyl-5-(trifluormethoxy)benzylamin 96%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
H33791.03
H33791.03EA
116
EUR
H33791.03
2-Methyl-5-(trifluormethoxy)benzylamin 96%
2-Methyl-5-(trifluormethoxy)benzylamin
Formel:
C₉H₁₀F₃NO Molecular Weight: 205,18 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD22201056 CAS-Nummer: 1373920-87-6 UN: 3267 ADR: 8,III |