3-Amino-2-brom-5-fluorpyridin 97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
2-Brom-5-fluorpyridin-3-amin, 2-Brom-5-fluor-3-pyridylamin
H33811.06
H33811.06EA
240
EUR
H33811.06
3-Amino-2-brom-5-fluorpyridin 97%
3-Amino-2-brom-5-fluorpyridin
Purity: 97%
CAS No.: 884495-03-8
Molecular Formula: C5H4BrFN2
Formula Weight: 191.00
Melting Point: 97-101°
MDL No.: MFCD05662413
Formel:
C₅H₄BrFN₂ Molecular Weight: 191 g/mol Schmelzpunkt: 97…101 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD05662413 CAS-Nummer: 884495-03-8 |