3-(5-Bromo-2-methoxyphenyl)propionic acid 96%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3-(5-Bromo-2-methoxyphenyl)propanoic acid
H33961.06
H33961.06EA
120
EUR
H33961.06
3-(5-Bromo-2-methoxyphenyl)propionic acid 96%
3-(5-Bromo-2-methoxyphenyl)propionic acid
Purity: 96%
CAS No.: 82547-30-6
Molecular Formula: C10H11BrO3
Formula Weight: 259.10
Melting Point: 114-116°
MDL No.: MFCD09258907
Formel:
C₁₀H₁₁BrO₃ Schmelzpunkt: 114…116 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09258907 CAS-Nummer: 82547-30-6 |