Ethyl-3-chlor-5-(trifluormethyl)picolinat 96%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Ethyl 3-chloro-5-(trifluoromethyl)picolinate, Ethyl 3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine-2-carboxylate
H33967.09
H33967.09EA
342
EUR
H33967.09
Ethyl-3-chlor-5-(trifluormethyl)picolinat 96%
Ethyl-3-chlor-5-(trifluormethyl)picolinat
Formel:
C₉H₇ClF₃NO₂ Molecular Weight: 253,60 g/mol Siedepunkt: 64…66 °C (0,008 mmHg) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06656414 CAS-Nummer: 128073-16-5 |