2-(2-Phthalimidoethoxy)acetic acid 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
H33988.03
H33988.06
H33988.03EA
52.5
EUR
H33988.03
H33988.06
2-(2-Phthalimidoethoxy)acetic acid 97%
2-(2-Phthalimidoethoxy)acetic acid
Purity: 97%
CAS No.: 69676-65-9
Molecular Formula: C12H11NO5
Formula Weight: 249.22
Melting Point: 130-132°
MDL No.: MFCD06661364
Formel:
C₁₂H₁₁NO₅ Schmelzpunkt: 130…132 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06661364 CAS-Nummer: 69676-65-9 |