6-(Trifluoromethyl)pyridine-3-sulphonyl chloride 97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
H34033.03
H34033.03EA
95.1
EUR
H34033.03
6-(Trifluoromethyl)pyridine-3-sulphonyl chloride 97%
6-(Trifluoromethyl)pyridine-3-sulphonyl chloride
Purity: 97%
CAS No.: 959996-58-8
Molecular Formula: C6H3ClF3NO2S
Formula Weight: 245.61
Melting Point: 42-45°
UN No.: UN3261
MDL No.: MFCD10699112
Formel:
C₆H₃ClF₃NO₂S Molecular Weight: 245,61 g/mol Schmelzpunkt: 42…45 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD10699112 CAS-Nummer: 959996-58-8 ADR: 8,III |