3-(Trifluormethyl)cyclohexanon ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
H34087.03
H34087.03EA
90.3
EUR
H34087.03
3-(Trifluormethyl)cyclohexanon ≥97%
3-(Trifluoromethyl)cyclohexanone
Formel:
C₇H₉F₃O Molecular Weight: 166,14 g/mol Siedepunkt: 82 °C (29 mmHg) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00034662 CAS-Nummer: 585-36-4 UN: 1224 ADR: 3,III |