2-Fluor-4-(pentafluorthio)anilin ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
H34099.MD
H34099.03
H34099.MDEA
198
EUR
H34099.MD
H34099.03
2-Fluor-4-(pentafluorthio)anilin ≥97%
2-Fluor-4-(pentafluorthio)anilin
Purity: 97%
CAS No.: 1240257-25-3
Molecular Formula: C6H5F6NS
Formula Weight: 237.16
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD16652511
Formel:
C₆H₅F₆NS Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD16652511 CAS-Nummer: 1240257-25-3 UN: 2810 ADR: 6.1,III |