3-Amino-5-fluorpyridin 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
H34111.06
H34111.06EA 202 EUR
H34111.06
3-Amino-5-fluorpyridin 98%
3-Amino-5-fluoropyridine
Formel: C₅H₅FN₂
Schmelzpunkt: 85…89 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00234073
CAS-Nummer: 210169-05-4