6-Methoxyanthranilsäure 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
H34128.03
H34128.03EA 48.4 EUR
H34128.03
6-Methoxyanthranilsäure 97%
6-Methoxyanthranilsäure
Purity: 97% CAS No.: 53600-33-2 Molecular Formula: C8H9NO3 Formula Weight: 167.16 Melting Point: ca 85° dec. MDL No.: MFCD01941328
Formel: C₈H₉NO₃
Molecular Weight: 167,16 g/mol
Schmelzpunkt: ∼ 85 °C (Zersetzung)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01941328
CAS-Nummer: 53600-33-2