Methyl-1H-pyrazol-5-carboxylat 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Methyl 1H-pyrazole-3-carboxylate
H34148.03
H34148.03EA 101 EUR
H34148.03
Methyl-1H-pyrazol-5-carboxylat 97%
Methyl-1H-pyrazole-3-carboxylate
Purity: 97% CAS No.: 15366-34-4 Molecular Formula: C5H6N2O2 Formula Weight: 126.11 Melting Point: 141-143° MDL No.: MFCD00649381
Formel: C₅H₆N₂O₂
Molecular Weight: 126.11 g/mol
Schmelzpunkt: 141…143 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00649381
CAS-Nummer: 15366-34-4