3-(4-Chloro-3-fluorophenyl)propionic acid 96%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
H34205.03
H34205.06
H34205.03EA
36.2
EUR
H34205.03
H34205.06
3-(4-Chloro-3-fluorophenyl)propionic acid 96%
3-(4-Chloro-3-fluorophenyl)propionic acid
Purity: 96%
CAS No.: 881189-65-7
Molecular Formula: C9H8ClFO2
Formula Weight: 202.61
Melting Point: 80-84°
MDL No.: MFCD04116058
Formel:
C₉H₈ClFO₂ Schmelzpunkt: 80…84 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04116058 CAS-Nummer: 881189-65-7 |