3-(2,4,6-Trimethoxyphenyl)propionsäure 96%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
H34208.09
H34208.09EA
0
EUR
H34208.09
3-(2,4,6-Trimethoxyphenyl)propionsäure 96%
3-(2,4,6-Trimethoxyphenyl)propionsäure
Purity: 96%
CAS No.: 74737-05-6
Molecular Formula: C12H16O5
Formula Weight: 240.26
Melting Point: 140-144°
MDL No.: MFCD00045944
Formel:
C₁₂H₁₆O₅ Molecular Weight: 240,26 g/mol Schmelzpunkt: 140…144 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00045944 CAS-Nummer: 74737-05-6 EINECS: 277-978-2 |