3-Amino-5-iod-1H-indazol 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
H34227.03 H34227.06
H34227.03EA 60.3 EUR
H34227.03 H34227.06
3-Amino-5-iod-1H-indazol 97%
3-Amino-5-iodo-1H-indazole
Formel: C₇H₆IN₃
Schmelzpunkt: 177…179 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09261138
CAS-Nummer: 88805-76-9