3-Chlor-5-(trifluormethyl)picolinsäure ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinecarboxylic acid, 3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine-2-carboxylic acid, 3-Chloro-5-(trifluoromethyl)picolinic acid
H34258.03
H34258.03EA 104 EUR
H34258.03
3-Chlor-5-(trifluormethyl)picolinsäure ≥97%
3-Chlor-5-(trifluormethyl)picolinsäure
Formel: C₇H₃ClF₃NO₂
Molecular Weight: 225,60 g/mol
Schmelzpunkt: 141…143 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00277482
CAS-Nummer: 80194-68-9