Diethylcyclohexan-1,1-dicarboxylat 95%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
H34412.MD
H34412.MDEA
0
EUR
H34412.MD
Diethylcyclohexan-1,1-dicarboxylat 95%
Diethylcyclohexan-1,1-dicarboxylat
Purity: 95%
CAS No.: 1139-13-5
Molecular Formula: C12H20O4
Formula Weight: 228.29
Boiling Point: 106-108°/1mm
MDL No.: MFCD02093457
Formel:
C₁₂H₂₀O₄ Molecular Weight: 228,29 g/mol Siedepunkt: 106…108 °C (1 mmHg) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02093457 CAS-Nummer: 1139-13-5 |