3-(2,3-Dimethoxyphenyl)propionsäure 96%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 3-(2,3-Dimethoxyphenyl)propanoic acid
H34491.06
H34491.06EA 0 EUR
H34491.06
3-(2,3-Dimethoxyphenyl)propionsäure 96%
3-(2,3-Dimethoxyphenyl)propionsäure
Purity: 96% CAS No.: 10538-48-4 Molecular Formula: C11H14O4 Formula Weight: 210.23 Melting Point: 58-60° MDL No.: MFCD00029821
Formel: C₁₁H₁₄O₄
Schmelzpunkt: 58…60 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00029821
CAS-Nummer: 10538-48-4