8-Brom-6-chlorimidazo[1,2-a]pyridin 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
H35094.03
H35094.03EA 125 EUR
H35094.03
8-Brom-6-chlorimidazo[1,2-a]pyridin 95%
8-Brom-6-chlorimidazo[1,2-a]pyridin
Formel: C₇H₄BrClN₂
Schmelzpunkt: 125…128 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD12828062
CAS-Nummer: 957187-27-8