3-Bromimidazo[1,2-a]pyridin-6-carbonitril 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
H35421.MD H35421.03
H35421.MDEA 53.5 EUR
H35421.MD H35421.03
3-Bromimidazo[1,2-a]pyridin-6-carbonitril 95%
3-Bromimidazo[1,2-a]pyridin-6-carbonitril
Formel: C₈H₄BrN₃
Schmelzpunkt: 207…209 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06659617
CAS-Nummer: 885950-21-0