3-Brom-6-chlorimidazo[1,2-a]pyridin 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
H35558.03
H35558.03EA 61.2 EUR
H35558.03
3-Brom-6-chlorimidazo[1,2-a]pyridin 95%
3-Brom-6-chlorimidazo[1,2-a]pyridin
Formel: C₇H₄BrClN₂
Schmelzpunkt: 105…107 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08667858
CAS-Nummer: 886371-28-4