7-Bromimidazo[1,2-a]pyridin 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
H35721.03
H35721.03EA 146 EUR
H35721.03
7-Bromimidazo[1,2-a]pyridin 95%
7-Bromimidazo[1,2-a]pyridin
Formel: C₇H₅BrN₂
Schmelzpunkt: 118…120 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07778353
CAS-Nummer: 808744-34-5