6-Nitro-o-anisidin ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: 6-Nitro-o-anisidine, 2-Amino-3-nitroanisole, 2-Methoxy-6-nitrophenylamine, 2-Methoxy-6-nitroaniline
H35777.03
H35777.03EA 138 EUR
H35777.03
6-Nitro-o-anisidin ≥97%
6-Nitro-o-anisidin
Formel: C₇H₈N₂O₃
Schmelzpunkt: 73…78 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01930197
CAS-Nummer: 16554-45-3
EINECS: 240-617-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III