Methyl-3-bromimidazo[1,2-a]pyridin-7-carboxylat 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
H35994.03
H35994.03EA 121 EUR
H35994.03
Methyl-3-bromimidazo[1,2-a]pyridin-7-carboxylat 95%
Methyl-3-bromimidazo[1,2-a]pyridin-7-carboxylat
Formel: C₉H₇BrN₂O₂
Schmelzpunkt: 156…157 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD10566741
CAS-Nummer: 342613-63-2