1-Octanol (natürlich) 98%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

Synonyme: n-Octanol

H36188.AP H36188.0D H36188.0F
H36188.APEA 32.8 EUR
H36188.AP H36188.0D H36188.0F
1-Octanol (natürlich) 98%
1-Octanol

Purity: 98% CAS No.: 111-87-5 Molecular Formula: C8H18O Formula Weight: 130.23 Flash Point: 81°(178°F) Physical Form: Liquid Density: 0.825 Refractive Index: 1.4295 Appearance: Colourless Odour: Sweet Melting Point: -16° Boiling Point: 193-195° MDL No.: MFCD00002988

Formel: H₃C(CH₂)₆CH₂OH
Siedepunkt: 193…195 °C
Schmelzpunkt: –16 °C
Dichte: 0,825
Flammpunkt: 81 °C (178 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002988
CAS-Nummer: 111-87-5
EINECS: 203-917-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7db4a6be3aedee4af43781ec6deb31631bc376c1&vid=80cb13f618a2d3181daf8310324993f1f7c69fb2&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR