Palladium : Platinum (2.5:2.5)% auf Kohlenstoff, Paste Type 122
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
H36548.06 H36548.14 H36548.22
H36548.06EA 93.8 EUR
H36548.06 H36548.14 H36548.22
Palladium : Platinum (2.5:2.5)% auf Kohlenstoff, Paste Type 122
Palladium : Platinum
CAS No.: 7440-05-3 Physical Form: Solid Appearance: Black Odour: Odourless MDL No.: MFCD03613605
CAS No.: 7440-05-3
Physical Form: Solid
Appearance: Black
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD03613605
Formel: Pd:Pt
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03613605
CAS-Nummer: 7440-05-3
EINECS: 231-115-6