(2-Methyl-2-propanyl)lithium ∼1.9M in Pentan

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

Synonyme: t-Butyllithium

Unter Stickstoff in wiederverschliessbaren AcroSeal®-Flaschen verpackt

H36881.AE H36881.9Z
H36881.AEEA 88.8 EUR
H36881.AE H36881.9Z
(2-Methyl-2-propanyl)lithium ∼1.9M in Pentan
tert-Butyllithium
Formel: C₄H₉Li
Molecular Weight: 64.06 g/mol
Flammpunkt: –49°C (–56°F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008795
CAS-Nummer: 594-19-4
EINECS: 209-831-5
UN: 3394
ADR: 4.2 I

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR